Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 125 U | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 557,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
goat
Quality Level
antibody form
serum
clone
polyclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Jedna jednostka koziej anty-globuliny króliczej γ (GARGG) zawiera przeciwciało wystarczające do maksymalnego wytrącenia γ-globuliny w 200 µl 2% normalnej surowicy króliczej.
Kozie przeciwciało poliklonalne dostarczane jako liofilizowana, nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje króliczą γ-globulinę.
Ta kozia anty-królicza γ-globulina jest zatwierdzona do stosowania w immunoelektroforezie, teście radioimmunologicznym do wykrywania króliczej γ-globuliny.
Uwaga: jedna jednostka odpowiada jednej probówce RIA.
Application
Immunoelektroforeza (patrz komentarze)
Test radioimmunologiczny (patrz komentarze)
Test radioimmunologiczny (patrz komentarze)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
Rozpuścić w 12,5 ml H₂O. Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 4 tygodni w temperaturze -20°C.
Other Notes
Jedna jednostka koziej anty-globuliny króliczej γ (GARGG) zawiera przeciwciało wystarczające do maksymalnego wytrącenia γ-globuliny w 200 µl 2% normalnej surowicy króliczej. Charakterystyczną linię precypitacji obserwuje się z normalną surowicą króliczą za pomocą immunoelektroforezy. To przeciwciało zostało również zgłoszone do pracy w RIA. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form - | antibody form serum | antibody form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source goat | biological source - | biological source goat | biological source - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
John D Johnson et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 284(2), R422-R432 (2002-10-26)
It has recently been reported that exposure to inescapable tailshock (IS) enhances the release of proinflammatory cytokines following bacterial challenge. However, it is not known whether the level of potentiation of proinflammatory cytokines is sufficient to exaggerate any of the
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 539844-125U | 04055977268614 |