Przejdź do
345991
Królicza γ-globulina, surowica
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Sprawdź dostępność w koszyku
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
2250,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (electrophoresis)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Natywna γ-globulina z surowicy królika.
Natywna γ-globulina z surowicy królika. Immunoglobuliny (Igs) to glikoproteiny występujące w surowicy i płynach tkankowych wszystkich ssaków. Niektóre Igs działają jako receptory na powierzchni komórek, a inne są przeciwciałami, które przemieszczają się we krwi lub limfie. Cząsteczki Ig mają dwa regiony funkcjonalne, z których jeden wiąże antygeny, a drugi kontroluje funkcje efektorowe, takie jak wiązanie z komórkami gospodarza. Strukturalnie, Ig mają dwa identyczne ciężkie łańcuchy polipeptydowe i dwa identyczne lekkie łańcuchy polipeptydowe, które są połączone wiązaniami dwusiarczkowymi. Łańcuchy ciężkie określają klasę i podklasę (izotyp) Ig. Większość ssaków wyższych ma pięć różnych klas immunoglobulin: IgG, IgA, IgM, IgD i IgE. Immunoglobuliny Calbiochem® są rygorystycznie analizowane pod kątem czystości i tożsamości. Większość z nich jest testowana za pomocą immunodyfuzji, immunoelektroforezy i SDS-PAGE.
Preparation Note
Rozpuścić w 135 mM NaCl w wodzie Milli-Q.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2018SRE0011RABHRP1
description
-
description
≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
lyophilized
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
assay
≥95% (electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)