Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
30
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
goat
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting
Frozen Sections (1:4000)
Immunocytochemistry (1:200)
ELISA (1:10,000))
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Kozie przeciwciało poliklonalne dostarczane jako liofilizowana nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje podjednostkę B toksyny cholery.
Rozpoznaje podjednostkę B toksyny cholery.
Ta anty-toksyna cholery, podjednostka B koziego pAb jest zatwierdzona do stosowania w immunoblottingu, zamrożonych skrawkach, immunocytochemii, ELISA do wykrywania toksyny cholery, podjednostki B.
Immunogen
Vibrio cholerae
niedenaturowana toksyna cholery, podjednostka B
Application
Immunoblotting (patrz odniesienia do aplikacji)
Mrożone skrawki (1:4000; patrz referencje aplikacji)
Immunocytochemia (1:200; patrz referencje aplikacji)
ELISA (1:10 000; patrz referencje aplikacji)
Mrożone skrawki (1:4000; patrz referencje aplikacji)
Immunocytochemia (1:200; patrz referencje aplikacji)
ELISA (1:10 000; patrz referencje aplikacji)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
Rozpuścić w 100 µl dH₂O. Dalej rozcieńczać buforami wodnymi, takimi jak PBS.
Other Notes
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Vadolas, J., et al. 1995. Eur. J. Immunol. 25, 969.
Craig, J.P. 1971. Microbial Toxins 2A, 189.
Wybrane cytaty
Peters, I., et al. 2009. >Biochim. Biophys. Acta1788, 964.
Balasubramanian, N., et al. 2007. NatureCell Biology9, 1381.
Nemchinov, L.G., et al. 2000. Arch. Virol.</A>145, 2557.
Craig, J.P. 1971. Microbial Toxins 2A, 189.
Wybrane cytaty
Peters, I., et al. 2009. >Biochim. Biophys. Acta1788, 964.
Balasubramanian, N., et al. 2007. NatureCell Biology9, 1381.
Nemchinov, L.G., et al. 2000. Arch. Virol.</A>145, 2557.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form diluted serum | antibody form serum | antibody form serum |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form lyophilized | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in wet ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
J Müthing et al.
Glycoconjugate journal, 14(1), 19-28 (1997-01-01)
In this study the comparative TLC immunostaining investigation of neutral GSLs and gangliosides from human skeletal and heart muscle is described. A panel of specific polyclonal and monoclonal antibodies as well as the GM1-specific choleragenoid were used for the overlay
Sara Letzner et al.
The European journal of neuroscience, 52(6), 3561-3571 (2020-05-10)
Left-right differences in the structural and functional organization of the brain are widespread in the animal kingdom and develop in close gene-environment interactions. The visual system of birds like chicks and pigeons exemplifies how sensory experience shapes lateralized visual processing.
Latoya L Allen et al.
Respiratory physiology & neurobiology, 261, 15-23 (2018-12-28)
Spinal chloride-dependent synaptic inhibition is critical in regulating breathing and requires neuronal chloride gradients established by cation-chloride cotransporters Na+-K+-2Cl- (NKCC1) and K+-Cl- (KCC2). Spinal transection disrupts NKCC1/KCC2 balance, diminishing chloride gradients in neurons below injury, contributing to spasticity and chronic
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 227040-100UL | 04055977200584 |