Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
PKCν
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized solid | form lyophilized solid | form lyophilized | form lyophilized solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 2 mg/mL | solubility glacial acetic acid: 2 mg/mL, water: 2 mg/mL | solubility water: 5 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c