Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 937,00 zł |
Informacje o tej pozycji
937,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
PKC
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
O'Brian, C.A., et al. 1991. Invest. New Drugs 9, 169.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized solid | form lyophilized solid | form lyophilized solid | form lyophilized |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 476475-500UG | 04055977183818 |