Przejdź do
539160
Inhibitor proteasomu I
The Proteasome Inhibitor I controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
PSI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
471,00 zł
5 mg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H50N4O8
Masa cząsteczkowa:
618.76
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
471,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 30 mg/mL, ethanol: 30 mg/mL, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek inhibitor podobnej do chymotrypsyny aktywności wielokatalitycznego kompleksu proteazy (MCP; proteasom 20S) w komórkach HT4. Powoduje akumulację ubikwitynylowanych białek w komórkach neuronalnych. Zapobiega aktywacji NF-κB w odpowiedzi na TNFα i kwas okadaikowy poprzez hamowanie degradacji IκB-α, zakłócając w ten sposób indukcję iNOS w makrofagach.
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny inhibitor podobnej do chymotrypsyny aktywności wielokatalitycznego kompleksu proteazy (MCP; proteasom 20S) w komórkach HT4. Powoduje akumulację ubikwitynowanych białek w komórkach neuronalnych. Zapobiega aktywacji NF-κB w odpowiedzi na TNF-α i kwas okadaikowy (nr kat. 495604) poprzez hamowanie degradacji IκB-α. Dostępny jest również 50 mM (5 mg/162 µl) roztwór inhibitora proteasomu I (nr kat. 539161) w DMSO.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Aktywność podobna do chymotrypsyny wielokatalitycznego kompleksu proteazy (MCP; proteasom 20S) w komórkach HT4
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe DMSO są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Griscavage, J.M., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 3308.
Mori, S., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 29447.
Figueiredo-Pereira, M.E., et al. 1994. J. Neurochem. 63, 1578.
Traenckner, E.B., et al. 1994. EMBO J. 13, 5433.
Z-Ile-Glu(OtBu)-Ala-Leu-CHO
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
539162219415420099
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 30 mg/mL, methanol: soluble, ethanol: 30 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
539160-5MG04055977269437
539160-1MG04055977269420