219415
Cathepsin Inhibitor I
The Cathepsin Inhibitor I controls the biological activity of Cathepsin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Cathepsin Inhibitor I, Z-FG-NHO-Bz, CATI -1
Wybierz wielkość
789,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
789,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>90% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
cathepsin B
Ostrzeżenie
Sekwencja
Rekonstytucja
Inne uwagi
Demuth, H.-U., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta 1295, 179.
Brömme, D., and Demuth, H.-U. 1994. Methods Enzymol. 244, 671.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1