Przejdź do
5.33434
Inhibitor FGFR, SSR128129E
Synonim(y):
Inhibitor FGFR, SSR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
973,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15N2NaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[n]21c(c(c(c2C(=O)c3cc(c(cc3)N)C(=O)[O-])C)OC)cccc1
InChI
1S/C18H16N2O4.Na/c1-10-15(20-8-4-3-5-14(20)17(10)24-2)16(21)11-6-7-13(19)12(9-11)18(22)23;/h3-9H,19H2,1-2H3,(H,22,23);/q;+1/p-1
InChI key
JFBMSTWZURKQOC-UHFFFAOYSA-M
General description
Dostępny doustnie, wysoce silny allosteryczny bloker receptorów czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR), który specyficznie wiąże się z zewnątrzkomórkową domeną receptora i blokuje selektywne odpowiedzi mediowane przez FGFR1-4. Nie konkuruje z FGF o wiązanie z FGFR, ale hamuje indukowaną przez FGF sygnalizację związaną z internalizacją FGFR. Nie wykazuje również wiązania z FGF1 lub FGF2. Nie wpływa na aktywność innych powiązanych receptorowych kinaz tyrozynowych. Wykazano, że blokuje indukowaną przez FGF2 fosforylację ERK1/2 i zapobiega translokacji FGFR4 z powierzchni komórki do cytozolu, ale nie blokuje fosforylacji VEGFR2 ani kinazy MET. Hamuje indukowaną przez FGF-1 proliferację HUVEC (IC50 = 100 nM) i komórek szpiczaka hB9 (IC50 = 25 nM) oraz zmniejsza indukowaną przez FGF-2 aktywację ERK w HEKhFGFR2 WT (IC50 = 28 nM). Stwierdzono również, że zmniejsza przeżywalność komórek śródbłonka w sposób zależny od dawki (IC50 = 17,7 nM). Hamuje wzrost ortotopowych ksenograftów Panc02 i 4T1 u myszy (30 mg/kg/dzień, p.o.) i opóźnia wzrost raka płuc Lewisa. Wykazano również skuteczność przeciwko wielolekoopornym ksenograftom raka piersi MCF7/ADR. Synergistycznie wzmacnia hamujące działanie anty-VEGFR2.
Inhibitor FGFR, SSR128129E, CAS 848318-25-2, jest wysoce silnym, allosterycznym blokerem receptorów czynnika wzrostu wielu fibroblastów. Hamuje selektywne odpowiedzi, w których pośredniczy FGFR1-4.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
FGFR
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Dol-Gleizes, F., et al. 2013. Plos One.8, e80027.
Herbert, C., et al. 2013. Cancer Cell.23, 489.
Bono. F., et al. 2013. Cancer Cell.23, 477.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.38776572660341608
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
533434000104055977286908