Przejdź do
5.33304
DSM1
≥97% (HPLC), solid, DHODH inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
DHODH Inhibitor, DSM1, 5-Methyl-N-(2-naphthyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, Malaria Parasite Dihydroorotate Dehydrogenase Inhibitor, P. falciparum Dihydroorotate Dehydrogenase Inhibitor, Plasmodium falciparum Dihydroorotate Dehydrogenase Inhibitor; T
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DHODH Inhibitor, DSM1,
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
form
solid
potency
15 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=NC=NN2C(=C1)NC3=CC4=CC=CC=C4C=C3
General description
A cell-permeable triazolopyrimidine compound that potently inhibits malaria parasite Plasmodium falciparum dihydroorotate dehydrogenase- (PfDHODH-) catalyzed electron transfer from FMNH2 to Coenzyme Q10 (CoQ or ubiquinone) in a potent (IC50 = 47 nM), CoQ-competitive (Ki = 15 nM), and species-specific manner, without affecting PfDHODH-catalyzed electron transfer from DHO to FMN or the enzymatic activity of human DHODH (<5% inhibition at 100 µM). Reported to inhibit the proliferation of P. falciparum parasites (EC50 = 79 nM against 3D7 strain) in vitro, including the drug-resistant strain Dd2 (EC50 = 140 nM), while displaying no inhibitory potency against murine lymphocytic leukemia cell line L1210 even at concentrations as high as 10 µM. DSM1 is not recommended for in vivo use due to reduced plasma exposure upon repeat dosing in mice.
DHODH Inhibitor, DSM1, is a highly potent, competitive, tight-binding inhibitor of Plasmodium falciparum dihydroorotate dehydrogenase (IC₅₀ = 47 nM; Ki = 15 nM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
Pf*DHODH
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Guler, J.L., et al. 2013. PLoS Pathog.9, e1003375.
Ke, H., et al. 2011. Eukaryot. Cell.10, 1053.
Ganesan, S.M., et al. 2011. Mol. Biochem. Parasitol.177, 29.
Booker, M.L., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 33054.
Gujjar, R., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 1864.
Phillips, M.A., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 3649.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABX8311MABX8312ABC138
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
533304000104055977286830