Merck
ABC138
Przeciwciało anty-DHODH
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Dihydroorotate dehydrogenase (quinone), mitochondrial, DHOdehase, Dihydroorotate oxidase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DHODH(1723)
General description
Oksydaza dihydroorotanowa (DHODH) jest również nazywana dehydrogenazą dihydroorotanową (chinonową), mitochondrialną (DHOdehase). DHODH należy do rodziny dehydrogenaz dihydroorotanowych (typ 2) i bierze udział w biosyntezie pirymidyn. DHODH katalizuje konwersję dihydroorotanu do orotanu przy użyciu chinonu jako akceptora elektronów. Wady DHODH mogą powodować poosiową dysostozę akrofacjalną (POADS).
Zaobserwowano ~43 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Domena topologiczna (mitochondrialna błona międzybłonowa)
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie topologicznej (mitochondrialna błona międzybłonowa) ludzkiego DHODH.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło DHODH w ludzkich jądrach i wycinkach raka piersi.
Przeciwciało anty-DHODH jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, zatwierdzonym do stosowania w Western Blotting i IHC (parafina).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Szczur (93% homologii sekwencji) i Mysz (86% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje domenę topologiczną (międzybłonową mitochondrialną) DHODH.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek T47D
Evaluated by Western Blotting in T47D cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected DHODH in 10 µg of T47D cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC13804053252915963