Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
2, monoclonal
Species reactivity:
Plasmodium falciparum, parasites
Application:
ELISA, immunodiffusion
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2, monoclonal
species reactivity
Plasmodium falciparum, parasites
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
isotype
IgG1
General description
Malaria to przenoszona przez komary choroba zakaźna wywoływana przez pasożytnicze mikroorganizmy z grupy Plasmodium. Plasmodium falciparum (Pf) powoduje najbardziej ostrą/ciężką postać choroby, powodując najwięcej zgonów na całym świecie. Pf HRP-II jest białkiem bogatym w histydynę, specyficznym dla Pf.
Immunogen
Plasmodium falciparum
Application
Sugerowane pary przeciwciał MABX8311-1KC (znakowanie) i MABX8312-1KC (powlekanie)
Wykrywanie malarii przy użyciu mysiego monoklonalnego anty-Plasmodium falciparum, nr kat. MABX8312-1KC, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i Lateral Flow Assay.
Research Category
Infectious Diseases
Infectious Diseases
Biochem/physiol Actions
Białko bogate w histydynę II z Plasmodium falciparum. Nie reaguje z innymi gatunkami Plasmodium.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCL, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN3).
Ion-exchange chromatography
Preparation Note
2-8C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20C.
Analysis Note
Detect malaria using mouse monoclonal Anti-Plasmodium falciparum, Cat No MABX8312-1KC, validated for use in ELISA
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Plasmodium falciparum (1 mg)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?