Przejdź do
5.33168
Inhibitor DLK, GNE-3511
Synonim(y):
Inhibitor MAP3K12, GNE-3511, Dual Leucine Zipper Kinase, GNE-3511, GNE3511, GNE 3511, 2-((6-(3,3-difluoropirolidyn-1-ylo)-4-(1-(oksetan-3-ylo)piperydyn-4-ylo)pirydyn-2-ylo)amino)izonikotynonitryl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
973,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26F2N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1(CN(CC1)c2nc(cc(c2)C4CCN(CC4)C5COC5)Nc3nccc(c3)C#N)F
InChI
1S/C23H26F2N6O/c24-23(25)4-8-31(15-23)22-11-18(17-2-6-30(7-3-17)19-13-32-14-19)10-21(29-22)28-20-9-16(12-26)1-5-27-20/h1,5,9-11,17,19H,2-4,6-8,13-15H2,(H,27,28,29)
InChI key
RHFIAUKMKYHHFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, biodostępny po podaniu doustnym, przepuszczający barierę krew-mózg związek na bazie 2,6-diaminopirydyny, który działa jako wysoce silny i selektywny inhibitor podwójnego inhibitora kinazy suwaka leucynowego (DLK;Ki = 500 pM). Wykazuje idealną równowagę między stabilnością metaboliczną, siłą działania i właściwościami wypływu. Wykazuje wysoką selektywność w stosunku do JNK (IC50 = 129, 514 i 364 nM odpowiednio dla JNK1, 2 i 3) i MLK (IC50 = 67,8, 767 i 602 nM odpowiednio dla MLK1, 2 i 3). Nie wpływa na aktywność MKK4 i MKK7 (IC50 >5 µM). Chroni neurony w teście degeneracji aksonów in vitro (IC50 = 107 nM). Wykazano również, że zmniejsza poziom fosforylowanego c-Jun w siatkówce i zapewnia ochronę w modelu choroby Parkinsona z 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyną (MTPT). Wykazuje pożądane właściwości farmakokinetyczne (t1/2 = 0,6 h; CLp = 56 ml/min/kg u myszy; 1 mg/kg, i.v. lub 5 mg/kg; p.o.).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
DLK
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Patel, S., et al. 2014. J. Med. Chem. 57, w druku.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.049075.092265.38169
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
533168000104055977281484