5.09226
Inhibitor PI 3-K XXI, GDC-0941
Synonim(y):
GDC0941, 2-(1H-Indazol-4-ylo)-6-(4-metylosulfonylo-piperazyn-1-ylo)-4-morfolino-4-ylo-tieno[3,2-d]pirymidyna, 4-(2-(1H-Indazol-4-ylo)-6-((4-(metylosulfonylo)piperazyn-1-ylo)metylo)tieno[3,2-d]pirymidyn-4-ylo)morfolina
Wybierz wielkość
882,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
882,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N1CCN(CC1)Cc2[s]c3c(nc(nc3N6CCOCC6)c4c5c(n[nH]c5)ccc4)c2)C
InChI
1S/C23H27N7O3S2/c1-35(31,32)30-7-5-28(6-8-30)15-16-13-20-21(34-16)23(29-9-11-33-12-10-29)26-22(25-20)17-3-2-4-19-18(17)14-24-27-19/h2-4,13-14H,5-12,15H2,1H3,(H,24,27)
Klucz InChI
LHNIIDJUOCFXAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PI 3-K
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Ware, J.A., et al. 2013. Mol. Pharm.10, 4047.
Junttila,.T., et al. 2009. Cancer Cell15, 429.
Raynaud, F.I., et al. 2009. Mol Cancer Ther.8, 1725.
Folkes, A. J., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 5522.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3