Przejdź do
5.31068
Lenaldekar (LDK)
Synonim(y):
Inhibitor proliferacji komórek T, LDK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.33
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)\C=N\Nc3c4ncccc4ccc3)cccc2
InChI
1S/C18H14N4/c1-2-8-16-15(7-1)14(11-20-16)12-21-22-17-9-3-5-13-6-4-10-19-18(13)17/h1-12,20,22H/b21-12+
InChI key
QLMFOQYHZJSYJF-CIAFOILYSA-N
General description
Związek pochodny hydrazonu chinolinylowego, który specyficznie blokuje proliferację komórek T w sposób zależny od dawki (IC50 = 3 µM w komórkach CD3+, CD4+ i CD8+) bez wpływu na inne typy komórek. Jego działanie antyproliferacyjne nie ma charakteru cytolitycznego. Indukuje opóźnienie cyklu komórkowego w fazie G2/M. Selektywnie indukuje apoptozę w ludzkich blastach białaczkowych i wykazuje aktywność przeciwko wszystkim liniom komórkowym ostrej białaczki limfoblastycznej (IC50 = 1 -2 µM), a także wykazuje aktywność in vivo w modelu T-ALL zebrafish. Zmniejsza wzrost ludzkich T-ALL w mysich modelach ksenoprzeszczepów (16 mg/kg, i,p, b.i.d). Wykazano również, że specyficznie blokuje odpowiedzi komórek T specyficznych dla mieliny oraz zmniejsza stan zapalny i demielinizację w eksperymentalnym autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i rdzenia, prawdopodobnie poprzez interakcje z receptorem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1. Zmniejsza fosforylację T308 i S473 na Akt, jednak uważa się, że jego działanie jest przed PI-3K/Akt. Nie wpływa w znaczący sposób na aktywność ponad 450 innych kinaz. Wykazuje t1/2 w osoczu = 2 h.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 3 µM w celu zablokowania proliferacji limfocytów T.
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Cusick, M.F., et al. 1999. PNAS.96, 12192.
Ridges, S, et al. 2012. Blood.119, 5621.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
428205-M5.339665.33660
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
531068000104055977242560