Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 764,00 zł |
Informacje o tej pozycji
764,00 zł
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 17 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc(c3c(c2)c4ccc(cc4)Oc5ccccc5)N)C1CCCC1
InChI
1S/C23H22N4O/c24-22-21-20(14-27(17-6-4-5-7-17)23(21)26-15-25-22)16-10-12-19(13-11-16)28-18-8-2-1-3-9-18/h1-3,8-15,17H,4-7H2,(H2,24,25,26)
InChI key
FMETVQKSDIOGPX-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Lck₆₄₋₅₀₉ Y³⁹⁴
Preparation Note
Other Notes
Arnold. L.D., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 2167.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 17 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL, water: 2.5 mg/mL (with gentle warming) | solubility ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 428205-1MG | 04055977210071 |