Przejdź do
5.33660
Inhibitor dehydrogenazy mleczanowej II, GSK2837808A
Synonim(y):
Inhibitor LDH II, związek 1, kwas 3-((3-(N-cyklopropylosulfamoilo)-7-(2,4-dimetoksypirymidyn-5-ylo)chinolin-4-ylo)amino)-5-(3,5-difluorofenoksy)benzoesowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
837,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H25F2N5O7S
Masa cząsteczkowa:
649.62
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
837,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek chinolinosulfonamidowy, który działa jako silny i odwracalny inhibitor dehydrogenazy mleczanowej A (IC50 = 2,6 nM dla ludzkiego LDH-A). Inhibicja wydaje się być konkurencyjna w stosunku do NADH i niekonkurencyjna w stosunku do pirogronianu. Wykazuje wysoką selektywność w stosunku do LDH-B (IC50 = 43 nM) i nie wpływa na aktywność 32 innych enzymów, receptorów i kanałów jonowych nawet przy wysokim stężeniu (~ 10 µM). Szybko zmniejsza produkcję mleczanu w liniach komórkowych raka wątrobowokomórkowego (EC50 = 400 i 588 nM odpowiednio w komórkach Snu398 i HepG2) i raka piersi oraz indukuje aktywację PKM2 (EC50 = 600 nM w komórkach Snu398). Wykazano, że zwiększa szybkość zużycia tlenu w mitochondriach (EC50 = 500 i 900 nM odpowiednio w komórkach Snu398 i HepG2) i powoduje zmniejszenie szybkości zakwaszania zewnątrzkomórkowego (EC50 = 600 nM w obu liniach komórkowych). Wykazano, że obniża zdolność komórek A549 do tworzenia sfer nowotworowych i zmniejsza liczbę komórek CD24/CD44-dodatnich w systemie HMLER oraz w komórkach macierzystych izolowanych z HMLER. Blokuje proliferację komórek Snu398 i indukuje apoptozę w ciągu 24 godzin inkubacji.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 2,6 nM dla ludzkiego LDH-A
Główny cel
dehydrogenaza mleczanowa A
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Xie, H. 2014. Cell Metab.19, 795.
Billiard, J. 2013. Cancer Metab.1, 19.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)