Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 821,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20N2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.50
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek na bazie monosiarczku tiuramu, który działa jako kompetycyjny inhibitor Pin1 (EC50 = 4,1 µM,Ki = 50 nM). Wiąże się z miejscem aktywnym domeny PPIazy Pin1 hydrofobowo i blokuje aktywną kieszeń. Wykazano, że specyficznie hamuje aktywność izomerazy cis/trans peptydylo-prolilowej w komórkach HeLa. Hamuje proliferację komórek HCT116 (EC50 = 10 µM) poprzez zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G0. Wykazano również, że zmniejsza poziom endogennego białka Runx2 w komórkach MC3T3-E1. Wykazuje doskonałą rozpuszczalność w DMSO (~100 mM).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Cel główny
Pin1
Pin1
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Yoon, W-J., et al. 2013. J. Cell Physiol.228, 2377.
Tatara, Y., et al. 2009.Biochem Biophys Res Commun.384, 394.
Tatara, Y., et al. 2009.Biochem Biophys Res Commun.384, 394.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5306180001 | 04055977260984 |