Przejdź do
5.04651
GSK2656157
≥98% (HPLC), powder, PERK inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
BRK Inhibitor II, EIF2AK1 Inhibitor II, EIF2AK2 Inhibitor III, EIF2AK3 Inhibitor II, HRI Inhibitor II, MEKK2 Inhibitor I, PKR Inhibitor III, PKR-like ER Kinase Inhibitor II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
907,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21FN6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inhibitor PERK II, GSK2656157,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c2c(ccc1c4c5c([n](c4)C)ncnc5N)N(CC2)C(=O)Cc3nc(ccc3)C
InChI key
PRWSIEBRGXYXAJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirolopirymidynaminy, który działa jako silny, kompetytywny względem ATP inhibitor EIF2AK3/PERK (IC50 = 0.9 nM; [ATP] = 10 µM), wykazując ≥511-krotną selektywność w stosunku do HRI/EIF2AK1, BRK, PKR/EIF2AK2 i MEKK2 (IC50 = odpowiednio 460, 822, 905 i 954 nM) oraz znacznie zmniejszoną lub niewielką aktywność w stosunku do ponad 300 innych kinaz. Podczas gdy GSK2656157 silnie hamuje indukowane stresem ER zwiększenie fosforylacji PERK i eIF2α, jak również wzrost ATF4 i CHOP w ludzkich kulturach PxBC3 i mysich LL/2 in vitro (IC50 ≤30 nM; 1 h preinkubacji leku przed 6 h indukcją stresu ER przez 1 µM Thapsigargin, Cat. Nr kat. 586005), tylko podstawowa fosforylacja PERK, ale nie podstawowa fosforylacja eIF2α lub ekspresja ATF4 i CHOP, jest hamowana w trzustce (o >95% do 8 godzin po podaniu pojedynczej dawki doustnej 50 mg/kg) i tkankach nowotworowych po podaniu GSK2656157 myszom in vivo, co skutkuje obserwowaną skutecznością przeciwnowotworową (54-110% zahamowanie wzrostu guza; 150 mg/kg/12 godz. przez p.o.) i odwracalne uszkodzenie trzustki (44% i 95% masy trzustki kontrolnej, odpowiednio, 1 d i 15 d po 14 d 150 mg/kg/12 h dawki doustnej). W porównaniu do swojego strukturalnego analogu GSK2606414 (nr kat. 516535), GSK2656157 wykazuje znacznie mniejszą siłę działania w stosunku do Aurora B, MLK2/MAP3K10, MLCK2/MYLK2, c-MER (IC50 = 1. 259, 2.796, 3.796).259, 2,796, 3,039 i 3,431 µM), c-Kit i DDR2 (odpowiednio 69,84% i 25,41% inhibicji przy 10 µM).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
PERK
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Atkins, C., et al. 2013. Cancer Res.73, 1993.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5165355.095225.30758
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
glacial acetic acid: 2 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Choose from EMD Millipore’s growing portfolio of over 1500 conjugated antibodies to your favorite CD markers and flow validated antibodies for immune signaling protein targets, such as CD44, CD11b, and PD-1. With the reliability and quality of Upstate®, Chemicon® and Calbiochem®, EMD Millipore’s conjugated antibodies validated for flow cytometry are available in multiple colors, to enable you to unequivocally discriminate immune cell subtypes: • FITC • APC • PE-Cy7 • PerCP-Cy5.5 • PE • PE-Cy5 • APC-Cy7 • Violet450
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
504651000104055977244007