Przejdź do
5.30154
Inhibitor ekspresji BMI-1, PTC-209
Synonim(y):
Inhibitor ekspresji FLVI2/BMI1, inhibitor ekspresji MGC12685, inhibitor ekspresji PCGF4, PTC209; inhibitor ekspresji RNF51
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
801,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13Br2N5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
801,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)c3[n]4c(nc3C)nccc4)Nc2c(cc(cc2Br)OC)Br
InChI
1S/C17H13Br2N5OS/c1-9-15(24-5-3-4-20-16(24)21-9)13-8-26-17(22-13)23-14-11(18)6-10(25-2)7-12(14)19/h3-8H,1-2H3,(H,22,23)
InChI key
XVOOCQSWCCRVDY-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek imidazopirymidynylotiazolaminy, który skutecznie obniża poziom komórkowego białka BMI-1 zarówno w hodowlach in vitro (IC50 = 0,5 µM/48 h/HT1080 i <0,37 µM/HCT116/overnight), jak i u myszy in vivo (4,5 ng vs.13.7 ng na mg tkanki guza HT1080, odpowiednio, z lub bez 10-dniowego leczenia 60 mg/kg/d przez s.c.) poprzez hamowanie transkrypcji BMI-1 (IC50 = 0,5 µM przeciwko transkrypcji reportera przez noc w HEK293) poprzez jeszcze niezidentyfikowany mechanizm, zmniejszając w ten sposób zależną od BMI-1 aktywność ligazy E3 RING1A i pośredniczoną przez RING1A ubikwitynację H2A (uH2A) / regulacje epigenetyczne. Wykazano, że wykazuje aktywność antyproliferacyjną przeciwko ludzkim komórkom raka okrężnicy zarówno w kulturach (IC50<300 nM przeciwko LS174T i pierwotnym kulturom raka okrężnicy) in vitro, jak i u myszy (30 do 60 mg/kg/d s.c.) in vivo poprzez indukowanie zatrzymania cyklu komórkowego w punkcie G0 i apoptozy. Zmniejszona częstotliwość komórek tworzących sferę jest obserwowana wśród komórek, które przeżyły (o 1,7 do 2,2 razy) po usunięciu PTC-209 po 4-dniowym okresie leczenia lekiem 0,1 µM w pierwotnych hodowlach raka okrężnicy, co wskazuje na większy wpływ leczenia lekiem na samoodnawiające się komórki inicjujące raka (CIC; komórki macierzyste raka). Podobnie, wykazano, że komórki raka okrężnicy, które przeżyły od myszy noszących guzy pod koniec leczenia lekiem, zawierają zmniejszoną populację komórek inicjujących nowotwór po ksenoprzeszczepieniu do myszy biorców wtórnych.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kreso, A., et al. 2014. Nat. Med.20, 29.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.096635.050215.32758
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
530154000104055977241259