Przejdź do
5.09663
Inhibitor MCT1, SR13800
Synonim(y):
Inhibitor transportu monokarboksylanu I, inhibitor SLC16A1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.58
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek pirolowy związek na bazie pirymidyny, który działa jako inhibitor transportera monokarboksylanu 1 (MCT1, SLC16A1) i blokuje proliferację komórek chłoniaka Raji Burkitta (Raji BL) z ekspresją MCT1 (EC50 = 5 nM). Wykazano również, że hamuje wzrost komórek raka piersi MCF-7. Skutecznie zwiększa wewnątrzkomórkowe poziomy mleczanu, jednocześnie zmniejszając eksport mleczanu i wewnątrzkomórkowe poziomy ATP w komórkach Raji. Nie wpływa jednak na podstawowe zużycie tlenu ani masę mitochondriów w tych komórkach. Opóźnia lub nawet eliminuje wzrost guza u myszy NOD/SCID, którym wstrzyknięto komórki chłoniaka Raji. Działa synergistycznie z metforminą (nr kat. 317240), blokując transport monokarboksylanów i wzrost guza u ludzi i myszy. Ich połączone działanie zmniejsza również komórkowy poziom glutationu z jednoczesnym wzrostem poziomu nadtlenku wodoru, co zwiększa śmierć komórek Raji BL.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
MCT1
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Doherty, J., et al. 2014. Cancer Res.73,908.
Murray, C., et al. 2013. Nature. Chem. Biol.1, 371.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.387595.328145.33436
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
509663000104055977240993