Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark yellow
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)N4CCN(CC4)C)c2cc3c(c(c(cc3)O)C=O)cc2
InChI
1S/C21H20N2O3S/c1-22-8-10-23(11-9-22)21(26)20-7-6-19(27-20)15-2-4-16-14(12-15)3-5-18(25)17(16)13-24/h2-7,12-13,25H,8-11H2,1H3
InChI key
IVQVBMWPWPTSNO-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pochodny naftaldehydu, który wiąże się z domeną endorybonukleazy enzymu wymagającego inozytolu1α (IRE1α), hamując jego aktywność i blokując splicing mRNA białka wiążącego X-box 1 (XBP1) w ludzkich komórkach szpiczaka mnogiego (MM) RPMI 8226. Reguluje w dół geny SEC61A1, p58IPK i ERdj4, które są celem XBP1. Wykazano również, że blokuje ekspresję XBP1s indukowaną przez tunicamycynę bez wpływu na fosforylację IRE1a (50 mg/kg, i.p). Wykazano, że zwiększa toksyczność i apoptozę wywołaną przez bortezomib (nr kat. 504314) i 17-AAG (nr kat. 100068) w komórkach RPMI8226 i INA6. Nie ma jednak znaczącego wpływu na normalne komórki jednojądrzaste. Hamuje wzrost ksenograftów RPMI 8226 w modelu ludzkiego MM u myszy (50 mg/kg, i.p.).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Przepuszczalny dla komórek związek, który wiąże się z domeną endorybonukleazy IRE1α i hamuje jej aktywność. Blokuje splicing mRNA XBP1 w ludzkich komórkach szpiczaka mnogiego RPMI 8226.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: tak
Główny cel
IRE1
IRE1
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Mimura, N., et al. 2012. Blood.119, 5772.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?