Przejdź do
529567-M
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade
Synonim(y):
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade, K2HPO4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Przewidywany termin wysyłki30 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HK2O4P · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.22
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
MDL number:
1230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 7658
assay
≥98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
7.21
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals: ≤0.001%
absorption
≤0.01 at 260 nm, ≤0.01 at 280 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
General description
Biological buffer (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P550460349-MP9666
assay
≥98% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99%
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder or crystals
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
529567-1KG-M04055977269758
529567-1KG04055977269758