Kluczowe dokumenty
P5504
Potassium phosphate dibasic trihydrate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Dipotassium phosphate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Klucz InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Powiązane treści
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.