Przejdź do
60349-M
Potassium phosphate dibasic trihydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Dipotassium phosphate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
321,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2HPO4 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-834-5
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystalline powder
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystalline powder
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
9.1-9.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
General description
Potassium phosphate dibasic trihydrate (K2HPO4.3H2O, Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Dipotassium phosphate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate) is the potassium salt having a pH in the range of 9.1-9.4.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9666529567-M1.05099
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99%
assay
≥98% (titration)
assay
≥99.0% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
cation traces
Fe: ≤10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
heavy metals: ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.00005%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.1%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 ppm
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)