Przejdź do
528283
Inhibitor kinazy polopodobnej II, BTO-1
The Polo-like Kinase Inhibitor II, BTO-1, also referenced under CAS 40647-02-7, controls the biological activity of Polo-like Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
5-Cyjano-7-nitro-2-(benzotiazolo-N-tlenek)-karboksyamid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
423,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
423,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige to brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c([n+](c1C(=O)N)[O-])cc(cc2[N+](=O)[O-])C#N
InChI
1S/C9H4N4O4S/c10-3-4-1-5-7(6(2-4)13(16)17)18-9(8(11)14)12(5)15/h1-2H,(H2,11,14)
InChI key
FKRBAXZAJBBIAJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek benzotiazolo-N-tlenku, który celuje w kieszeń wiążącą ATP kinazy polo-podobnej i hamuje aktywność kinazy Plk1 w testach kinaz bezkomórkowych (IC50 = 8,0 µM) i hamuje fosforylację komórkowego substratu Plk1 Cdc25C w komórkach PTK pochodzących z nerki szczura kangura (75% inhibicji przy 6,3 µM). Traktowanie hodowanych komórek BTO-1 powoduje defekty mitozy zgodne z fenotypami utraty Plk1 obserwowanymi w komórkach U20S traktowanych Plk1 RNAi, w tym pojawienie się wrzecion monopolarnych i redukcję γ-tubuliny w centrosomach. Zahamowanie Plk1 przez BTO-1 w komórkach HeLa skutkuje zablokowaniem rekrutacji Rho i Rho-GEF, co jest niezbędne do złożenia funkcjonalnego pierścienia kurczliwego.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Brennan, I.M., et al. 2007. PloS ONE2, e409.
Peters, U., et al. 2006. Nat. Chem. Biol.2, 618.
McInnes, C., et al. 2006. Nat. Chem. Biol.2, 608.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528281218860676481
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
528283-2MG04055977196580