Kluczowe dokumenty
528281
Sigma-Aldrich
Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13
The Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13, also referenced under CAS 775294-82-1, controls the biological activity of Polo-like Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Polo-like Kinase Inhibitor IV, SBE13, N-(4-((6-Chloro-3-pyridinyl)methoxy)-3-methoxybenzyl)-N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)amine
Wybierz wielkość
10 MG
565,00 zł
565,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
565,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27ClN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
565,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥94% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A cell-permeable vanillin-derived pyridyl-ethanamine compound that acts as a highly potent type II Plk1 inhibitor (IC50 of 200 pM) and targets the less conserved DFG motif that is only accessible when the kinase is in its inactive DFG-out conformation, resulting in an excellent selectivity over Plk2 (IC50 >66 µM), Plk3 (IC50 = 875 nM), and aurora A kinase (no detectable effect). Shown to inhibit the proliferation of HeLa cells with an EC50 of 18 µM.
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Keppner, S., et al. 2009. ChemMedChem.4, 1806.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3