Przejdź do
5.33436
Inhibitor transportu monokarboksylanów, AR-C155858
Synonim(y):
(S)-6-((3,5-dimetylo-1H-pirazol-4-ylo)metylo)-5-(4-hydroksyizoksazolidyno-2-karbonylo)-1-izobutylo-3-metylotio[2,3-d]pirymidyno-2,4(1H,3H)-dion, inhibitor transportera monokarboksylanowego 1, AR-C155858, SR13801
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N5O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
1.2 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2[n]([c]([n]([c](c2c(c1Cc4c([nH]nc4C)C)C(=O)N3OC[C@H](C3)O)=O)C)=O)CC(C)C
InChI
1S/C21H27N5O5S/c1-10(2)7-25-20-17(18(28)24(5)21(25)30)16(19(29)26-8-13(27)9-31-26)15(32-20)6-14-11(3)22-23-12(14)4/h10,13,27H,6-9H2,1-5H3,(H,22,23)/t13-/m0/s1
InChI key
ISIVOJWVBJIOFM-ZDUSSCGKSA-N
General description
Inhibitor transportu monokarboksylanu, AR-C155858, CAS 496791-37-8, jest przepuszczalnym dla komórek, silnym inhibitorem transportera monokarboksylanu 1 (MCT1;Ki = 2,3 nM dla wychwytu mleczanu w erytrocytach szczura).
Przepuszczalny dla komórek związek tieno[2,3-d]pirymidynodionu, który działa jako silny inhibitor transportera monokarboksylanu 1 (MCT1;Ki = 2,3 nM dla wychwytu mleczanu w erytrocytach szczura). Wykazano również, że hamuje MCT2, gdy jest związany z basiginą (IC50 = 10 nM). Nie wpływa na aktywność MCT4 nawet przy wyższym stężeniu. Wykazano również, że blokuje MCT1 wyrażoną w oocytach Xenopus Wiąże się z MCT1 od strony wewnątrzkomórkowej, obejmując helisy transmembranowe 7-10. Jego efekt hamujący jest znacznie zmniejszony w przypadku mutacji F360Y lub S364G (~100 nM), a efekt hamujący jest tracony, gdy oba miejsca są zmutowane (~5 µM). Wykazuje wysoką stabilność metaboliczną i niską inhibicję CYP. Wykazano, że blokuje transport mleczanu i zwiększa wewnątrzkomórkowy poziom mleczanu w komórkach Raji Burkitt i MCF-7 oraz zmniejsza ich proliferację.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
MCT1
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Nancolas, B., et al. 2015. Biochem. J.467, 192.
Ovens, M. J. et al. 2010. Biochem. J.425, 523.
Guile, S. D., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 254.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
509663538759505479
description
-
description
-
description
-
description
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)