Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H17N2NaO3
Masa cząsteczkowa:
392.38
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, biodostępny po podaniu doustnym, rozpuszczalny w wodzie (~1 mg/ml), nietoksyczny analog α-cyjanocinnamanu, który działa jako silny i odwracalny inhibitor aktywności MCT1 (IC50 = 11 nM dla wychwytu[14C]-mleczanu w linii komórek śródbłonka mózgu szczura RBE4). Wykazano, że hamuje wzrost guza gruczolakoraka jelita grubego (linia komórkowa WiDr) u samic nagich myszy BALB / c (% zahamowania pod koniec 3 tygodni = 29, 45, 45 i 56 podawanych odpowiednio w dawkach 10 mg / kg, p.o., 50 mg / kg, p.o., 50 mg / kg, p.o. i 100 mg / kg, p.o.). Wykazuje korzystny profil PK u myszy (100 mg/kg, p.o.: t1/2 = 3,03 h, Tmax = 0,667 h i Cmax = 17,5 mg/L; 100 mg/kg, i.p.: t1/2 = 3,19 h, Tmax = 0,5 h i Cmax = 61,333 mg/L).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 11 nM dla wychwytu [¹⁴C]-mleczanu w linii komórek śródbłonka mózgu szczura RBE4
Główny cel
MCT1
MCT1
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Gurrapu, S., et al. 2015. ACS Med. Chem. Lett.6, 558.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5387590001 | 04054839119637 |