Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 799,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.35
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
799,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
potency
140 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Intramimik pochodzący od hydrazynokarbotioamidu, który działa jako agonista formin związanych z Diaphanous (mDia) ssaków i zakłóca interakcję diaphanous inhibitory domain (DID) i diaphanous autoregulatory domain (DAD) (IC50 = 140 nM). Wykazano, że wyzwala gromadzenie aktyny i stabilizuje mikrotubule w sposób zależny od dawki i na poziomach podobnych do tych indukowanych przez Taxol. Indukuje aktywację kaspazy-3 i apoptozę w komórkach NIH 3T3 i SW480 (~ 100 µM) oraz spowalnia wzrost ksenoprzeszczepów SW480 u myszy (~ 25 mg/kg). Wykazano, że indukuje ekspresję LacZ, wytwarzając aktywność b-gal, która jest porównywalna z efektami obserwowanymi podczas leczenia cytochalazyną D.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Cel główny
mDia
mDia
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Lash, L.L., et al. 2013. Cancer Res.73, 6793.
Copeland, S.J. et al. 2007. J Biol. Chem. 282, 30120.
Copeland, S.J. et al. 2007. J Biol. Chem. 282, 30120.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
L Leanne Lash et al.
Cancer research, 73(22), 6793-6803 (2013-11-19)
Although the cancer cell cytoskeleton is a clinically validated target, few new strategies have emerged for selectively targeting cell division by modulating the cytoskeletal structure, particularly ways that could avoid the cardiotoxic and neurotoxic effects of current agents such as
Sarah J Copeland et al.
The Journal of biological chemistry, 282(41), 30120-30130 (2007-08-25)
Formins are multidomain proteins that regulate numerous cytoskeleton-dependent cellular processes. These effects are mediated by the presence of two regions of homology, formin homology 1 and FH2. The diaphanous-related formins (DRFs) are distinguished by the presence of interacting N- and
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5095830001 | 04055977240962 |