Merck
5.30409
Agonista TLR8, cpd14b
Synonim(y):
Agonista receptora Toll-Like 8
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Związek pochodny pentylochinoliny, który działa jako czysty, silny agonista receptora Toll-podobnego 8 (TLR8, EC50 = 200 nM w teście ludzkiego genu reporterowego specyficznego dla TLR8). Nie wpływa na TLR2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, Nod1 i Nod2 i jest pozbawiony jakiejkolwiek aktywności TLR7. Wykazano, że indukuje aktywność kilku cytokin i chemokin, w tym IL-1a, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL12, IL-18, IFN-g, CCL20, RANTES, GRO, GM-CSF i Eotaxin (~ 10 mg/ml).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: tak
Główny cel
TLR8
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Kokatla, H. P., et al. 2014, ChemMedChem9, 719.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c