Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
Solubility:
DMSO: 100 mg/mL
Color:
yellow
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1c2c(ccc(c2O)O)C(=O)C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O4/c16-11-7-6-10-12(17)8-13(19-15(10)14(11)18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16,18H
InChI key
COCYGNDCWFKTMF-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek na bazie flawonu o właściwościach neurotroficznych i neuroprotekcyjnych. Naśladuje działanie neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) i działa jako agonista receptora TrkB. Ze względu na swój lipofilowy charakter może przekraczać barierę krew-mózg. Wiąże się z zewnątrzkomórkową domeną TrkB z wysokim powinowactwem i promuje jego dimeryzację i autofosforylację. Potęguje sygnalizację TrkB, ale nie TrkA, w wycinkach mózgu myszy. Jego działanie neurotropowe jest zniesione w obecności K252a. Tłumi apoptozę w neuronach ludzkich i gryzoni oraz w stabilnie transfekowanej mysiej linii komórkowej TrkB T48 (EC50 = 35 nM). Selektywnie zmniejsza podstawową transmisję GABAergiczną ze względu na jej supresyjny wpływ na presynaptyczne uwalnianie GABA. Nie wpływa jednak na transmisję glutaminergiczną.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
TrkB
TrkB
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ren, Q., et al. 2013. Pharm. Biochem. Behav.106, 124.
Marongiu, D., et al. 2013. Eur. J. Pharmacol.709, 64.
Jang, S., et al. 2010. PNAS107, 2687.
Marongiu, D., et al. 2013. Eur. J. Pharmacol.709, 64.
Jang, S., et al. 2010. PNAS107, 2687.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| color yellow | color white | color white | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5063000001 | 04055977243222 |