Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 907,00 zł |
Informacje o tej pozycji
907,00 zł
Nazwa produktu
Fn14 Antagonist, L524-0366,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
potency
7.12 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CSCCN1C(=O)C2=CN(N=N2)C3=CC(=CC=C3)Cl
InChI
1S/C13H13ClN4OS/c14-10-2-1-3-11(8-10)18-9-12(15-16-18)13(19)17-4-6-20-7-5-17/h1-3,8-9H,4-7H2
InChI key
ZOBDTKWDYMRKPF-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
fibroblast growth factor-inducible 14 (Fn14)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5093740001 | 04055977241839 |