Przejdź do
5.00507
Antagonista CXCR4 IV, TF14016
Synonim(y):
Antagonista fuzyny IV
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C101H145FN34O18S2 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
2206.58 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
0.9 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Peptyd 14-aa wewnętrznie związany disiarczkiem, który silnie konkuruje z SDF-1α/CXCL12 o wiązanie CXCR4 (IC50 = 0,91 nM; [SDF-1] = 100 nM) i chroni komórki MT-4 przed zakażeniem szczepem X4-HIV HIV-1IIIB (EC50 = 4 nM w ciągu 5 dni; MOI = 0,01) bez znaczącej cytotoksyczności (CC50 = 56 µM; 5 dni). Hamuje mobilizację Ca2+ indukowaną przez SDF-1 (IC50 = 4,5 nM; [SDF-1] = 30 nM; komórki CHO z ekspresją CXCR4) in vitro i skutecznie zapobiega przerzutom 5BC-5 zależnym od CXCR4 u myszy SCID pozbawionych NK in vivo (10 mg/kg i.p.) in vivo.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
CXCR4
Przepuszczalność komórek: tak
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Nα-4-fluorobenzoilo-Arg-Arg-Nal-Cys⁴-Tyr-Cit-Lys-D-Lys-Pro-Tyr-Arg-Cit-Cys¹³-Arg-NH₂(wiązanie disiarczkowe: 4 → 13; Nal = L-3-(2-naftylo)alanina; Cit = L-cytrulina)
Otani, Y., et al. 2012. FEBS Lett.586, 3639.
Oishi, S., i Fujii, N. 2012. Org. Biomol. Chem.10, 5720.
Tamamura, H., et al. 2003. Org. Biomol. Chem.1 3663.
Tamamura, H., et al. 2003. Org. Biomol. Chem.1, 3656.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)