Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16F4N2O4
Masa cząsteczkowa:
400.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
10.9 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalna dla komórek, łatwo biodostępna pochodna 2-pikolinamidu, która działa jako wysoce silny antagonista przejściowego receptora potencjału kationowego podrodziny M członka 8 (TRPM8; IC50 = 10,9 nM w prądach Ca2+ wywołanych iciliną w komórkach HEK293 stabilnie wyrażających ludzki TRPM8). Na znacznie wyższych poziomach wykazano, że aktywuje ludzki TRPA1 (EC50 = 2,8 µM) i hamuje ludzki TRPV1 (IC50 = 3,0 µM). Selektywnie zmniejsza behawioralne i neuronalne reakcje na chłodzenie u szczurów z podwiązanym rdzeniem kręgowym (~ 30 mg/kg), ale nie u szczurów naiwnych.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
TRPM8
TRPM8
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Patel, R., et al. 2014. J. Pharm. Exp. Ther.345, w druku.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c