Przejdź do
5.08160
DPDPE
Synonim(y):
Agonista receptora opioidowego δ, DPDPE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
579,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H39N5O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
645.79
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Assay:
≥99% (HPLC)
Solubility:
water: 1 mg/mL
Color:
off-white
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
water: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SC([C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C1(C)C)C(=O)O)Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(cc2)O)(C)C
InChI
1S/C30H39N5O7S2/c1-29(2)23(34-25(38)20(31)14-18-10-12-19(36)13-11-18)27(40)32-16-22(37)33-21(15-17-8-6-5-7-9-17)26(39)35-24(28(41)42)30(3,4)44-43-29/h5-13,20-21,23-24,36H,14-16,31H2,1-4H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)(H,41,42)/t20-,21-,23-,24-/m0/s1
InChI key
MCMMCRYPQBNCPH-WMIMKTLMSA-N
General description
Silny agonista selektywny dla receptora opioidowego δ (EC50 = 5,2 nM). Wykazuje działanie przeciwdrgawkowe in vivo u szczurów, stosowany również w badaniach nocycepcji.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Receptor opioidowy δ
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Chen, C., 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1151.
Chandrakumar, S., et al., 1992. J. Med. Chem.35, 2928.
Tortella, F. 1988. Peptides.9, 1177.
Clark, A., et al., 1986. Eur. J. Pharmacol.128, 303.
Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen (wiązanie disiarczkowe 2-5)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.080155.083165.08017
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: 50 mM
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
color
off-white
color
white
color
off-white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
508160000104055977242928