Przejdź do
5.08017
Dihydrochlorek nor-binaltorfiminy
≥98% (HPLC), solid, κ-opioid receptor antagonist, Calbiochem
Synonim(y):
Norbinaltorfimina, nor-BNI, antagonista receptora opioidowego κ, nor-binaltorfimina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H43N3O6 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
734.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dihydrochlorek nor-binaltorfiminy,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
water: 50 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21CC3(C4(C(Oc%12c4c(ccc%12O)CC2C%13CC%13)c5[nH]c6c(c5C3)CC7(C98C6Oc%10c9c(ccc%10O)CC(N(C7)CC8)C%11CC%11)O)CC1)O
InChI
1S/C40H43N3O6/c44-27-7-5-21-13-25(19-1-2-19)42-11-9-39-29(21)33(27)48-35(39)31-23(15-37(39,46)17-42)24-16-38(47)18-43-12-10-40(38)30-22(14-26(43)20-3-4-20)6-8-28(45)34(30)49-36(40)32(24)41-31/h5-8,19-20,25-26,35-36,41,44-47H,1-4,9-18H2
InChI key
GYEXSFKLGQBRBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny antagonista wysoce selektywny dla receptora opioidowego κ, bez wpływu na receptory opioidowe µ i &delta. Szeroko stosowany w badaniach związanych z bólem, lękiem, depresją i snem.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
receptor opioidowy kappa
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kishioka, S., et al. 2013. Neurosci. Letters.in press.
Valdez, G., et al. 2012. Pharma. Biochem. and Behavior.102, 44.
Takemori AE et al. 1988. J. Pharmacol. Exp. Ther.246, 255.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.081595.057725.05880
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
508017000104055977242775