Merck
5.08015
CTOP
Synonim(y):
Antagonista receptora opioidowego µ, CTOP
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H67N11O11S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1062.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
0.96 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1(C)C)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)N)C(O)C)CCCN)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccc(cc3)O)NC(=O)C(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/C50H67N11O11S2/c1-26(62)39(42(53)65)59-49(72)41-50(3,4)74-73-25-38(58-43(66)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(70)56-36(22-29-16-18-31(64)19-17-29)45(68)57-37(23-30-24-54-34-14-9-8-13-32(30)34)46(69)55-35(15-10-20-51)44(67)60-40(27(2)63)48(71)61-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,54,62-64H,10,15,20-23,25,51-52H2,1-4H3,(H2,53,65)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,68)(H,58,66)(H,59,72)(H,60,67)(H,61,71)
InChI key
PZWWYAHWHHNCHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny antagonista wysoce selektywny dla receptora opioidowego µ (Ki = 0,96 nM dla receptora µ i >10 000 nM dla receptorów δ). Często stosowany do badania funkcjonalnej roli receptorów opioidowych µ zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
opioid mu
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa
Other Notes
D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Orn-Thr-Pen-Thr-NH2 (Orn: ornityna; Pen: penicylamina; wiązanie SS: 2-7)
Feng, Y., et al. 2012. Curr Drug Targets.13, 230.
Hawkins, N., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 73.
Gulya, K., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.150, 355.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CTOP
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
508015000104055977242751