Przejdź do
5.08159
Salvinorin A
Synonim(y):
Agonista receptora κ-opioidowego, Salvinorin A, Divinorin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
813,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
4.3 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
ethanol: 10 mM, DMSO: 50 mM
storage temp.
−70°C
SMILES string
[o]1cc(cc1)[C@H]2OC(=O)[C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@@H](C[C@@H](C4=O)OC(=O)C)C(=O)OC)(CC3)C)(C2)C
InChI
1S/C23H28O8/c1-12(24)30-16-9-15(20(26)28-4)22(2)7-5-14-21(27)31-17(13-6-8-29-11-13)10-23(14,3)19(22)18(16)25/h6,8,11,14-17,19H,5,7,9-10H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,19-,22-,23-/m0/s1
InChI key
OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
General description
Bardzo silny i selektywny niealkaloidowy pozytywny allosteryczny modulator receptorów Κ-opioidowych (Ki = 4,3 nM i 16 nM odpowiednio dla natywnych i sklonowanych receptorów κ-opioidowych). Działa również jako częściowy agonista D2DR (Ki = 5-10 nM). Używany w badaniach addycji.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
k receptor opioidowy
Other Notes
Roth, B. et al., 2002. PNAS.99, 11934.
Valdés III., j., et al., 1984. J. Organic Chem.49, 4716.
Ortega, A., et al., 1982. J. of Chem. Society, Perkins Transactions I. 2505.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.080175.081615.08316
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salvinorin A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
508159000104055977242911