Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki10 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 753,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
SR95531 (Gabazyna),
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
potency
440 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 25 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[N+H2]=C1N(N=C(C=C1)c2ccc(cc2)OC)CCCC(=O)O
InChI
1S/C15H17N3O3.BrH/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20;/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20);1H
InChI key
GFZHNFOGCMEYTA-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
GABAA
Preparation Note
Other Notes
Beato, M., et al. 2007. J. Physiol.580, 171.
Uchida, I., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 89.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5059860001 | 04055977262582 |