Przejdź do
5.05991
Flumazenil
Synonim(y):
Antagonista receptora GABAA, flumazenil, Ro 15-1788, Antagonista receptora GABA A, flumazenil, Ro 15-1788
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
495,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 25 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cc2c(cc1)[n]3c(c(nc3)C(=O)OCC)CN(C2=O)C
InChI
1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChI key
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
General description
Kompetycyjny bloker benzodiazepinowej aktywacji hamujących synpaz GABAergicznych (ID50 = 200 µg/kg/i.p). Wiąże się z miejscem benzodiazepinowym receptorów GABAA. Wzmacnia prądy zależne od receptorów GABAA i antagonizuje wzmacniające działanie flurazepamu, agonisty benzodiazepin. Wykazuje szybką asocjację i dysocjację z miejsca wiązania benzodiazepin. Przenika przez barierę krew-mózg, jednak poziom wychwytu może zależeć od efektów wypływu transportera p-glikoproteinowego.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
GABAA
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do całkowitej solubilizacji wymagane jest lekkie podgrzanie.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Froklage, F.E., et al. 2012. EJNMMI Research.2, 12.
Li, J., et al. 2006. Neuropharmacol.51, 168.
Weiss, M., et al. 2002. Neurochem. Res.27, 1605.
Atack, J., et al. 1999. Neuropsychopharmacol.20, 255.
Votey, S.R., et al. 1991. Ann. Emerg. Med.20, 181.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F63001273808PHR2702
Flumazenil United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1273808
Flumazenil
assay
≥99% (HPLC)
assay
>99% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
solid
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flumazenil
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
505991000104055977262629