Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30N4O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 100 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.N4(CCc5c(ccc(c5)C#N)C4)CC[C@@H]1CC[C@H](CC1)NC(=O)c2c3c(ncc2)cccc3
InChI
1S/C28H30N4O.2ClH/c29-18-21-5-8-23-19-32(16-13-22(23)17-21)15-12-20-6-9-24(10-7-20)31-28(33)26-11-14-30-27-4-2-1-3-25(26)27;;/h1-5,8,11,14,17,20,24H,6-7,9-10,12-13,15-16,19H2,(H,31,33);2*1H/t20-,24-;;
InChI key
HEZIOTGUXSPDAK-ONAIBGCWSA-N
General description
Antagonista receptora dopaminy D3 o wysokim powinowactwie i selektywności. Wysokie powinowactwo do receptora hD3 (pKi = 7,95) ze 100-krotną selektywnością w stosunku do receptora hD2 i 66 innych receptorów, enzymów i kanałów jonowych. Dane dotyczące szczurów pokazują, że związek jest selektywny dla receptora D3 w stosunku do niektórych receptorów serotoninergicznych i cholinergicznych w dawkach do 56,0 mg/kg i silnej odpowiedzi fizjologicznej w dawce 32,0 mg/kg.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
D3
D3
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Collins, G. T. et al. 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.314, 310.
Reavill, C. et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.294, 1154.
Reavill, C. et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.294, 1154.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c