Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20Cl2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mM, ethanol: 25 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(c(c(c1)Cl)O)C(=O)NC[C@@H]2N(CCC2)CC)OC
InChI
1S/C15H20Cl2N2O3/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21)/t9-/m1/s1
InChI key
WAOQONBSWFLFPE-SECBINFHSA-N
General description
Antagonista receptora dopaminowego D2-podobnego ukierunkowany na D2R(pKi = 8,0), D3R(pKi = 7,9) i 5-HT1A R (pKi = 5,2). Używany do badania efektów pośredniczonych przez receptor D2 w bólu neuropatycznym oraz w badaniach antagonizmu receptorów DA podczas używania heroiny i kokainy. Selektywność receptora D2 w różnych preparatach wykazuje wartości IC50 około 32 nM.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Other Notes
Dang, Y. H. et al. 2010. Neurosci.169, 1872.
Platt, D. M. et al. 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.332, 985.
Platt, D. M. et al. 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.332, 985.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| form solid | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 100 mM, ethanol: 25 mM | solubility water: 100 mM | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5058770001 | 04055977263138 |