MABN53
Anti-Dopamine D2 receptor (DRD2) Antibody, clone 2B9
clone 3D9, from mouse
Synonim(y):
Dopamine D2 receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (immunogen homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected Dopamine D2 receptor on 10 µg of rat spinal cord tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Rat spinal cord tissue lysate
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1