Przejdź do
492016
NP-40 Alternative
Synonim(y):
NP-40 Alternative - CAS 9016-45-9 - Calbiochem, Nonylphenyl Polyethylene Glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
507,00 zł
500 mL
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1460,00 zł
1000 mL
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
MDL number:
507,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
RTECS - MD0905000
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
clear colorless
CMC
50 - 300 μM
solubility
water: 25 mg/mL, aqueous buffer: soluble
density
1.06 g/mL
application(s)
(Isolating membrane proteins)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CCOc1ccc(cc1)CCCCCCCCC)CCO
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
InChI key
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
General description
A non-ionic surfactant used in the isolation and purification of functional membrane protein complexes and in two-dimensional (2D) gel electrophoresis. Similar in usage to NP-40 and TRITON X-100 Detergent(Cat. No. 648462).
Application
NP-40 Alternative has been used:
  • as a component of the lysis buffer for solubilizing proteins from transfected HEK293 cells.
  • as a component of the wash buffer for efficient solubilization of biotinylated plasma proteins in plasma protein profiling and chromatin immunoprecipitation (ChIP).
  • for the purification of doublet microtubules from cilia for single particle cryo-electron microscopy (cryo-EM).
Other Notes
Ripoche, P., et al. 1982. Biochim. Biophys. Acta693, 497.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49201856741X45
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
-
application(s)
(Isolating membrane proteins)
application(s)
(Isolating membrane proteins)
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.06 g/mL
density
-
density
1.06 g/mL at 20 °C
density
-
CMC
50 - 300 μM
CMC
50 - 300 μM
CMC
0.08 mM (20-25°C)
CMC
-
solubility
water: 25 mg/mL, aqueous buffer: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
503.6 °F - Pensky-Martens closed cup - (own results)
flash_point_c
262 °C - Pensky-Martens closed cup - (own results)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ju Gao et al.
Autophagy, 12(4), 632-647 (2016-04-07)
During proteasomal stress, cells can alleviate the accumulation of polyubiquitinated proteins by targeting them to perinuclear aggresomes for autophagic degradation, but the mechanism underlying the activation of this compensatory pathway remains unclear. Here we report that PINK1-s, a short form
Gustav Roder et al.
European journal of immunology, 39(10), 2682-2694 (2009-09-04)
Tapasin (Tpn) is an ER chaperone that is uniquely dedicated to MHC-I biosynthesis. It binds MHC-I molecules, integrates them into peptide-loading complexes, and exerts quality control of the bound peptides; only when an "optimal peptide" is bound will the MHC-I
Djihad Hadjadj et al.
Aging, 9(12), 2695-2716 (2017-12-29)
High proliferation rate and high mutation density are both indicators of poor prognosis in adrenocortical carcinomas. We performed a hypothesis-driven association study between clinical features in adrenocortical carcinomas and the expression levels of 136 genes involved in DNA metabolism and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
492016-100ML07790788050832
492016-1000ML04055977273489
492016-500ML04055977273496
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?