Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 827,00 zł | |
| 500 mL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
description
RTECS - MD0905000
product line
Calbiochem®
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤200 μM Aldehyde, ≤200 μM peroxide
color
clear colorless
conductivity
≤50 μmho
CMC
50 - 300 μM
solubility
water: soluble
application(s)
(Isolating membrane proteins)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCOc1ccc(cc1)CCCCCCCCC)CCO
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
InChI key
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
General description
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form liquid | form solution | form liquid |
| application(s) (Isolating membrane proteins) | application(s) (Isolating membrane proteins) | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| description RTECS - MD0905000 | description RTECS - MD0905000 | description Merck USA index - 14, 6761 | description Merck USA index - 14, 6761 |
| solubility water: soluble | solubility water: 25 mg/mL, aqueous buffer: soluble | solubility - | solubility water: soluble |
| product line Calbiochem® | product line - | product line - | product line - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
9016-45-9
9016-45-9
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 492018-50ML | 04055977273502 |