Przejdź do
X45
Triton X-45
Synonim(y):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, Polyethylene glycol 4-tert-octylphenyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
778,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= ~5
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Level
technique(s)
protein purification: suitable
transition temp
pour point ~−26 °C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton X-45 is a non-ionic surfactant that has a low hydrophile–lypophile balance (HLB) value. It easily disperses in aqueous solution at room temperature. It is useful in bioseparation processes. Triton X-45 is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants and chemically stable in most acidic and alkaline solutions.
Application
Triton X-45 has been used along with tri-n-butyl phosphate (TnBP) in the treatment of human plasma for efficient inactivation of Hepatitis C virus before transfusion.[1]
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I3021I889656741
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
transition temp
pour point ~−26 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
cloud point 63-67  °C
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cloud point of nonionic surfactant Triton X-45 in aqueous solution.
Wang Z, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 61(1), 118-122 (2008)
Dmitrii A Komissarenko et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(12) (2018-11-25)
The present study demonstrates the possibility of fabricating zirconia parts with a complex shape and internal architecture using a low-cost stereolithography-based technique. One of the critical steps in ceramics stereolithography is the preparation of a photo-curable slurry with properties that
Flavia Timpu et al.
Nano letters, 17(9), 5381-5388 (2017-08-03)
We show enhanced second-harmonic generation (SHG) from a hybrid metal-dielectric nanodimer consisting of an inorganic perovskite nanoparticle of barium titanate (BaTiO
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
X45-100ML04061837549724
X45-1L04061837603488
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?