Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL, water: 2.5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 489479-10MG | 04055977273403 |