Przejdź do
400015
Inhibitor kaspazy-1 IV
The Caspase-1 Inhibitor IV, also referenced under CAS 154674-81-4, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Inhibitor ICE IV, Ac-YVAD-AOM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
554,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H42N4O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
554,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)COC(=O)c2c(cccc2C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C33H42N4O10/c1-17(2)29(37-31(44)25(35-21(6)38)14-22-10-12-23(39)13-11-22)32(45)34-20(5)30(43)36-24(15-27(41)42)26(40)16-47-33(46)28-18(3)8-7-9-19(28)4/h7-13,17,20,24-25,29,39H,14-16H2,1-6H3,(H,34,45)(H,35,38)(H,36,43)(H,37,44)(H,41,42)/t20-,24-,25-,29-
InChI key
LOACDHZQOPEFKK-NFJAKAEBSA-N
General description
Wysoce selektywny, konkurencyjny i nieodwracalny inhibitor kaspazy-1 i kaspazy-5. Inaktywuje enzym z szybkością ograniczoną przez dyfuzję i jest stosunkowo obojętny wobec innych bionukleofili, takich jak glutation, co czyni go doskonałym kandydatem do badań in vivo nad hamowaniem enzymu.
Wysoce selektywny, konkurencyjny, przepuszczalny dla komórek i nieodwracalny inhibitor kaspazy-1, kaspazy-4 i kaspazy-5. Inaktywuje enzym z szybkością ograniczoną przez dyfuzję i jest stosunkowo obojętny wobec innych bionukleofili, takich jak glutation, co czyni go doskonałym kandydatem do badań in vivo nad hamowaniem enzymu.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
kaspaza-1
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po odtworzeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-AOM (AOM = keton 2,6-dimetylobenzoiloksymetylowy)
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32608.
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1994. Biochemistry 33, 3934.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
218755400011400012
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
form
solid
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
400015-1MG07790788049935