Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 183,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 952,00 zł | |
| 950 L |
Informacje o tej pozycji
183,00 zł
Quality Segment
agency
NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
density
1.053 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - |
| agency NF, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JPE, NF, Ph. Eur. | agency traceable to USP 1535802 | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. |
| density 1.053 g/cm3 at 20 °C | density 1.685 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.685 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.685 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 4809519950 | 04054839393242 |
| 4809511000 | 04054839393228 |
| 4809519025 | 04054839393235 |