Przejdź do
1.00563
ortho-Phosphoric acid
85%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, NF
Synonim(y):
Phosphoric acid, o-Phosphoric acid, Orthophosphoric acid, Orthophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6800,00 zł
180 L
950 L
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
E Number:
E338
UNSPSC Code:
12352301
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
85%
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Phosphoric acid can be used as acidifying agent in a variety of pharmaceutical formulations and processes.
Analysis Note
The following cations are harmonized with the ICH Q3D limits:
  • Cadmium (Cd): from <= 0.0001% to <= 0.000020%
  • Mercury (Hg): from <= 0.0001% to <= 0.000030%
  • Lead (Pb): from <= 0.0001% to <= 0.000050%
  • Copper (Cu) gets 1 NKS more: from <= 0.002% to <= 0.0020%
The batch values are set to 30% of the Option 1 limit in each case. The MiBio parameters TAMC and TYMC are set to statistical testing and analyzed only once a year (periodic testing).
Other Notes
Concentrated phosphoric acid is approx. 85% H3PO4 (aqueous).
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR32224.80951452289
concentration
85%
concentration
-
concentration
-
concentration
≥85 wt. % in H2O
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
application(s)
battery manufacturing
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
agency
BP, JPE, Ph. Eur., ChP, NF
agency
traceable to USP 1535802
agency
NF, Ph. Eur.
agency
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.053 g/cm3 at 20 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100563500004022536881300
100563250004022536007847
100563902504022536007861
100563995004022536692616
100563100004022536007823
100563918004022536779621